Learn More
Descripción
- Designed to protect, typical innovative features include dual zip systems and double cuffs
- Lightweight and durable
- Highly visible bright yellow color for improved worker safety
- Anti-static
Especificaciones
Especificaciones
| Size | Small |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Yellow |
| Seam Type | Welded |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| For Use With (Application) | Transferring Liquids and Solids Between Vessels and Tanks and Process Equipment, Unexpected Leakages Spills or Other Releases, Opening and Draining Pumps Valves or Lines, Loading and Unloading Trucks and Vehicles, Filling, Blending and Charging of Raw Materials, Product Inspection, Mixing or Loading Chemicals, Cleaning of Plant and Machines |
| Weight (Metric) | 80 gsm |
| Style | Y30W122 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?