Description
- Coverall with elasticated 2-piece hood with integrated socks and boot overflap
- Front entry double-zip system.
- Elasticated double cuffs (knitted inner cuff), waist and ankles.
- Permeation tested against over 180 chemicals, including chemical warfare agents
- Textile-like inner improves wearer acceptance
- Anti-static according to EN 1149-5
Spécification
Spécification
| Product Type | Protective Coveralls |
| Size | Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Green |
| Disposable | Limited-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic, Attached Socks, Boot Overflaps |
| Cuff Style | Double, Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?