Description
- Coverall with 3-piece hood and boots with anti-slip soles
- White bound seams
- Elasticated hood, waist and wrists
- Includes finger loops
- 2-way front zipper with resealable storm flap
- Anti-static treatment
Spécification
Spécification
| Product Type | General Purpose Coveralls |
| Size | Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Microporous Polyethylene Laminate (Non-woven) |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?