Learn More
Epredia™ Micromesh™ Biopsy Cassettes in Tube Packs, lilac
Product Code. 10455139 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Color:
Aqua
Blue
Gray
Green
Lilac
Orange
Peach
Pink
Tan
White
Yellow
Unit Size:
Each
Pack of 10
Product Code. 10455139
Brand: Epredia™ B1000734TN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Improve fluid exchange without the need for biopsy sponges with the 1400, 0.36mm square openings of Epredia™ Micromesh™ Biopsy Cassettes in Tube Packs.
  • Acetal polymer construction
  • Large compartment measuring 24 × 27mm is perfect even for needle biopsies
  • Recessed lid is specially designed to lie flush with top surface of cassette, which allows cassettes to be labeled on the Shandon™ MicroWriter™ series automatic labelers with the lids on
  • Cassette writing face is at a 45° angle
  • Cases of 10 tubes of 75 cassettes each with lids attached
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Pore Style Small Square Pore
Writing Face Angle 45°
Color Tan
Length (Metric) 24 mm
Width (Metric) 27 mm
Material Acetal Polymer
Product Type Biopsy Cassette
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt