Learn More
Micronova™ M-Zone™ Bottle Brushes
Color-coded bottle brushes
Merk:  Micronova™ BRWH-01
Overige gegevens : Gewicht : 1.00000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12715745
  • € 39.00 / 1 stuk
Geschatte verzenddatum
29-05-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Bristle heads are 8.25 × 12.7cm (3.25 × 5 in.)
  • 40.64cm (16 in.) handles
  • Available in five colors
Specificatie
Specificatie
Safety
Bottle Brush
40.64cm