Learn More
Thermo Scientific™ Microscope Slides, Cut, 1mm
Premium slides are manufactured through a unique proprietary cleaning process intended to provide consistent results and ease interpretation. This process allows these slides to to be used in routine histology and microbiology applications; and specifically in applications by delivering consistently crisp, featherededge blood smears with good morphology.
Merk:  Thermo Scientific™ AAAC0100030002EB0MNZ#0#G#
Overige gegevens : Gewicht : 0.80000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15357308
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured from Swiss extra-white soda-lime glass
  • Reduced iron content for low self-fluorescence
  • Greenish shimmer minimized
  • Guaranteed optimum, faultless transparency
  • Clean, flat and suitable for immediate use
Video's