Learn More
MIER3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-38080
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18101029
  • € 624.00 / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
MIER3 Polyclonal specifically detects MIER3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MIER3
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Q7Z3K6
MIER3
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VPESFMNEVSVNNLGVDFENHTHHITSAKMAVSVADFGSLSANETNGFISAHALHQHAALHSE
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
DKFZp686L09111, DKFZp781G1119, DKFZp781I1119, FLJ35954, mesoderm induction early response 1, family member 3, mesoderm induction early response protein 3, mi-er3
Rabbit
Affinity Purified
RUO
166968
Human
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt