missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
The MIF antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of mouse MIF. This antibody recognizes mouse, rat antigen. The MIF antibody has been validated for the following applications: FC, IF, WB, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
| Antigen | MIF |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA |
| Concentration | 500 μg/mL |
| Gene Symbols | GIF, Glif, Mif |
| Host Species | Rabbit |
| Quantity | 20 μL |
| Primary or Secondary | Primary |
| Gene ID (Entrez) | 17319 |
| Target Species | Mouse, Rat |
| Content And Storage | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?