Learn More
Migfilin Antibody (FBLIM1/4600), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-14149AF700
Product Code. 18394582
  • € 603.00 / 0.10mL
Description
Migfilin Monoclonal antibody specifically detects Migfilin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Migfilin
Monoclonal
Alexa Fluor 700
CAL, DKFZp434G171, FBLP-1FBLP1CSX-associated LIM, filamin binding LIM protein 1, filamin-binding LIM protein 1, filamin-binding LIM protein-1, MIG2-interacting protein, Migfilin, mitogen-inducible 2 interacting protein, Mitogen-inducible 2-interacting protein
Recombinant full-length human Migfilin protein (Uniprot: Q8WUP2)
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
FBLIM1/4600
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Mouse
Protein A or G purified
RUO
54751
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato