Få mere at vide
Få mere at vide
Cole-Parmer Miniature Check Valves, Hose Barb, Polypropylene and Viton™
Shop alle Cole-Parmer produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Inlet:
1/4 in. hose barb
1/8 in. hose barb
3/16 in. hose barb
5/16 in. hose barb
Pakningsstørrelse:
Each
Beskrivelse
Prevent backflow to protect your equipment. Work with both liquids and gases. Use for pressure or vacuum applications. 0.18 psi breaking pressure
Tekniske data
Tekniske data
| Tubing Size | 0.3125 in. |
| Flow Capacity | 0.13 |
| Inlet | 5/16 in. hose barb |
| Outlet Port | Barbed |
| Material (Seal) | Viton |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion