Learn More
Mirtazapine, 98%, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 456170050
Overige gegevens : CAS : 85650-52-8 Gewicht : 0.01000kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15355058
  • € 660.80 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 05-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
85650-52-8
265.36
4205
CN1CCN2C(C1)C3=CC=CC=C3CC4=C2N=CC=C4
C17H19N3
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:6950
Specificatie
Mirtazapine
Authentic
C17H19N3
CN1CCN2C(C1)C3=CC=CC=C3CC4=C2N=CC=C4
4205
265.35
121.0°C
85650-52-8
≥97.5% (HPLC)
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
265.36
CHEBI:6950
3.5% max.
5g
Video's