missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mitochondria Antibody (MTC02) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-34686-0.1mg
This item is not returnable.
View return policy
Description
Mitochondria Monoclonal antibody specifically detects Mitochondria in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
| Mitochondria | |
| Monoclonal | |
| 1.0 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.5-1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 μg/mL | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MTC02 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS | |
| Semi-Purified mitochondrial preparation | |
| 0.1 mg | |
| Cellular Markers, Mitochondrial Markers | |
| Human, Rat (Negative) | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering