Learn More
Mitofusin 1 Antibody (S05-3A8), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-19890-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18657774
  • € 645.00 / 100µL
Description
Mitofusin 1 Monoclonal antibody specifically detects Mitofusin 1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Mitofusin 1
Monoclonal
0.3 mg/mL
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Mouse, Rat
Purified
Western Blot
S05-3A8
Unconjugated
DKFZp762F247, EC 3.6.5, EC 3.6.5.-, FLJ20693, Fzo homolog, hfzo1, hfzo2, MGC41806, mitochondrial transmembrane GTPase Fzo-1, mitochondrial transmembrane GTPase FZO-2, mitofusin 1, mitofusin-1, putative transmembrane GTPase, Transmembrane GTPase MFN1
A synthetic peptide of mouse Mitofusin 1 (Uniprot # Q8R4Z9)
100 μg
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Mitochondrial Fusion Proteins, Mitochondrial Markers, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
55669
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Documents
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt