Learn More
Invitrogen™ MK-3655 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
€ 477.00 - € 1204.00
Specifications
Antigen MK-3655 Humanized Biosimilar
Concentration 1 mg/mL
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Applications ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Classification Recombinant Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30284050
GREENER_CHOICE
View Documents
Invitrogen™
MA558453
100 μg
€ 477.00
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
30283738
View Documents
Invitrogen™
MA558454
1 mg
€ 1204.00
1mg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term NGM313.
MK-3655 is an agonist of the fibroblast growth factor 21 (FGF21) receptor.
Specifications
Specifications
MK-3655 Humanized Biosimilar
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
Primary
Protein A
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato