Learn More
MK-4074, MedChemExpress
Artikelnummer. 16405116
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16405116
Marke: Medchem Express HY107709
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress MK-4074 is a liver-specific inhibitor of acetyl-CoA carboxylase ACC1 and ACC2 with IC50 values of approximately 3 nM.
MK-4074 is a liver-specific inhibitor of acetyl-CoA carboxylase ACC1 and ACC2 with IC50 values of approximately 3 nM.
Spezifikation
Chemical Name or Material MK-4074
CAS 1039758-22-9
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C33H31N3O6
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (88.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC2(CCN(C(C3=CC(OC)=C4C(N(C5CC5)C=C4C)=C3)=O)CC2)OC6=CC=C(C7=CN=CC(C(O)=O)=C7)C=C16
Molecular Weight (g/mol) 565.62
Formula Weight 565.62
Percent Purity 99.71%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt