Learn More
MKL2 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP1-46208CL1
Product Code. 30150539
  • € 1020.00 / 0.10mL
Description
MKL2 Polyclonal antibody specifically detects MKL2 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MKL2
Polyclonal
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
CoraFluor 1
DKFZp686J1745, FLJ31823, FLJ45623, KIAA1243, megakaryoblastic leukemia 2, MKL/myocardin-like 2, MKL/myocardin-like protein 2, MRTFB, MRTF-B, myocardin-related transcription factor B, NPD001
The immunogen for this product maps to a region between residue 900 and 950 of human Megakaryoblastic Leukemia 2 using the numbering given in entry NP_054767.3 (GeneID 57496).
0.1 mL
Cardiovascular Biology, Stem Cells
57496
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt