Learn More
Mkln1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
€ 433.00 - € 572.00
Specifications
Antigen Mkln1
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18479080
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-80655-25ul
25ul
€ 433.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18205898
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-80655
0.1 mL
€ 572.00
0.10mL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
Mkln1 Polyclonal specifically detects Mkln1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
Mkln1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
4289
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QAAKDNPTKSLQEEEPCPRFAHQLVYDELHKVHYLFGGNPGKSCSPKMRLDDFWSLKLCRPSKDYLLRHCKYLIRKHRFEEKAQVDPLSALKYLQNDLYITVDHSDP
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Polyclonal
Rabbit
Human
FLJ11162, muskelin, muskelin 1, intracellular mediator containing kelch motifs, TWA2
MKLN1
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado