Learn More
MLANA Monoclonal Antibody (OTI2G2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA506026
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17585272
  • POA / 100µL
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
View alternative products »
Description
Description
MART-1 (Melanoma Antigen Recognized by T cells 1) or Melan-Ais a newly identified melanocyte differentiation antigen recognized by autologous cytotoxic T lymphocytes. Seven other melanoma associated antigens recognized by autologous cytotoxic T cells include MAGE-1, MAGE-3, tyrosinase, gp100, gp75, BAGE-1, and GAGE-1. Subcellular fractionation shows that MART-1 is present in melanosomes and endoplasmic reticulum.
Specifications
Specifications
MLANA
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q16655
MLANA
Full length human recombit protein of human MLANA produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI2G2
Unconjugated
MLANA
MART-1, MART1
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
2315
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.