missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MLH1 Antibody (MLH1/8855R), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24227AF647
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MLH1 Monoclonal antibody specifically detects MLH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| MLH1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| COCA2FCC2, DNA mismatch repair protein Mlh1, hMLH1, HNPCC, HNPCC2MGC5172, mutL (E. coli) homolog 1 (colon cancer, nonpolyposis type 2), mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E. coli), MutL protein homolog 1 | |
| Recombinant full-length human MLH1 protein | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Mismatch Repair, Tumor Suppressors | |
| 4292 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MLH1/8855R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering