Learn More
MLH1 Monoclonal Antibody (OTI6E8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA811848
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
MLH1 is a DNA mismatch repair protein. The repair of mismatch DNA is essential to maintaining the integrity of genetic information over time. An alteration of microsatellite repeats is the result of slippage owing to strand misalignment during DNA replication and is referred to as microsatellite instability (MSI). These defects in DNA repair pathways have been related to human carcinogenesis. The importance of mismatch repair genes became apparent with the identification of the genetic basis for hereditary nonpolyposis colon cancer (HNPC). MSHS2 is involved in the initial cognition of mismatch nucleotides during the replication mismatch repair process. It is thought that after MSH2 binds to a mismatched DNA duplex it is joined by a heterodimer of MLH1 and PMSH, which together help facilitate the later steps in mismatch repair.Specifica
| MLH1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| MLH1 | |
| COCA2, FCC2, HNPCC, HNPCC2, hMLH1 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 4292 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| OTI6E8 | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P40692 | |
| MLH1 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-298 of human MLH1 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto