Learn More
MLH3 Antibody (CL14084) [DyLight 755], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-24596IR
Produktkod. 30304262
  • € 737.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
MLH3 Monoclonal antibody specifically detects MLH3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
MLH3
Monoclonal
DyLight 755
DNA mismatch repair protein Mlh3, HNPCC7, MGC138372, mutL (E. coli) homolog 3, mutL homolog 3 (E. coli), MutL protein homolog 3
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9UHC1, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
DNA Repair, Mismatch Repair
27030
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2b
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL14084
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.