Learn More
MLLT1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 550.00
Specifications
Antigen MLLT1
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30230281
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-35824-20ul
20 μL
€ 190.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
30227706
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-35824-100ul
100 μL
€ 550.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Descrizione
Descrizione
MLLT1 Polyclonal antibody specifically detects MLLT1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifica
Specifica
MLLT1
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
ENLENL/mLL fusion, LTG19MLLT1/mLL fusion, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax (Drosophila) homolog);translocated to, 1, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila);translocated to, 1, protein ENL, YEATS domain-containing protein 1, YEATS1myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog); translocatedto, 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 190-270 of human MLLT1 (NP_005925.2).,, Sequence:, KTSKPHKVTKEHRERPRKDSESKSSSKELEREQAKSSKDTSRKLGEGRLPKEEKAPPPKAAFKEPKMALKETKLESTSPKG
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
4298
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato