Learn More
MMP-8 Antibody (MM0023-7A11), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB110-60989PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MMP-8 Monoclonal antibody specifically detects MMP-8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human |
| PBS | |
| Cancer | |
| 4317 | |
| Store at 4C in the dark. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu