Learn More
Invitrogen™ MMP13 Polyclonal Antibody
Beschreibung
MMP13 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
MMP13 (collagense 3) plays a role in the degradation of extracellular matrix proteins including fibrillar collagen, fibronectin, TNC, and ACAN. MMP13 cleaves tripal helical collagens, including type I, II, and III collagen - but has the highest activity with soluble type II collagen. It can degrade collagen type IV, XIV, and X. MMP13 plays a role in wound healing, tissue remodeling, cartilage degradation, bone development, bone mineralization, and ossification. It is required for normal embryonic bone development and ossificaiton. Mutations affecting the gene can lead to spondyloepimetaphyseal dysplasia Missouri type, metaphyseal anadysplasia 1, and metaphyseal dysplasia Sphar type.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MMP13 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 |
| Gene | MMP13 |
| Gene Accession No. | O62806 |
| Gene Alias | cb1034; Clg; CLG3; Collagenase; collagenase 3; collagenase 3a; matrix metalloproteinase 13a; collagenase-1; Collagenase3; Collagenase-3; collagenase-3 precursor; interstitial collagenase; MANDP1; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 13; matrix metallopeptidase 13 (collagenase 3); matrix metallopeptidase 13a; matrix metallopeptidase 13a (collagenase 3); matrix metalloproteinase 13; matrix metalloproteinase 13 (collagenase 3); matrix metalloproteinase-13; matrix metalloproteinase-13; MMP-13; interstitial protein; MMP; Mmp1; MMP13; MMP-13; mmp13 protein; mmp13a; MMPLg; MMPLh; MMPs; Procollagenase 3; UMRCASE; ZFMMP13 |
| Gene Symbols | MMP13 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?