Learn More
Mobile Phase: Hexane/Ethyl Ether/Isopropyl Alcohol, Ricca
Product Code. 31940763
Change view
Click to view available options
Packaging:
Amber Glass Container
Safety-coated Glass Container
Unit Size:
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Packaging Unit Size
31940763 Amber Glass Container 4 L
31940645 Safety-coated Glass Container 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 31940763 Supplier Ricca Chemical Company Supplier No. R51811004C
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Mobile Phase Hexane/Ether/IPA
  • Available in 4 L packaging in amber glass containers
Specifications
Form Liquid
Reagent Type Solvent Mixture
For Use With Mobile Phase Eluent
Packaging Amber Glass Container
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.