Learn More
Invitrogen™ Moesin Polyclonal Antibody
Description
Immunogen sequence: KKAQQELEEQ TRRALELEQE RKRAQSEAEK LAKERQEAEE AKEALLQASR DQKKTQEQLA LEMAELTARI SQLEMARQKK ESEAVEWQQK AQMVQEDLEK T Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 97%, Mouse - 98%.
Moesin, a member of the talin-4. 1 superfamily, is a linking protein of the submembraneous actin cytoskeleton. It is expressed in macrophages, lymphocytes, fibroblastic, endothelial, epithelial, and neuronal cell lines but not in blood cells. It is involved in cell adhesion, migration, and organization of cell surface structures.
Specifications
Specifications
| Antigen | Moesin |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | MSN |
| Gene Accession No. | O35763, P26038, P26041 |
| Gene Alias | C78546; epididymis luminal protein 70; HEL70; Membrane-organizing extension spike protein; MGC137877 protein; moesin; MSN |
| Gene Symbols | MSN |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?