Learn More
Invitrogen™ 5-CFDA, AM (5-Carboxyfluorescein Diacetate, Acetoxymethyl Ester)
Codice prodotto. 11534227
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
missing translation for 'unitSize'
5mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11534227
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ C1354
Edge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
A cell-permeant esterase substrate that can serve as a viability probe
  • Measures both enzymatic activity, which is require to activate its fluorescence, and cell-membrane integrity, which is required for intracellular retention of their fluorescent product
  • Electronically neutral AM ester of CFDA can be loaded into cells at lower concentrations than CFDA
  • Upon hydrolysis by intracellular esterases, this AM ester also yields carboxyfluorescein: As compared with fluorescein, carboxyfluorescein contains extra negative charges and is therefore better retained in cells
Cell Adhesion, Cell Analysis, Cell Counting and Viability, Cell Counting, Viability, and Cryopreservation, Cell Culture, Cell Proliferation, Cell Tracing and Tracking, Cell Viability and Cytotoxicity, Cell Viability, Proliferation and Function, Cellular Imaging, Cellular Toxicology Assays, Chemotaxis and Cell Migration, Drug Discovery and Development, General Cell Tracing, High-Content Screening (HCS), Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection, Ionic Homeostasis and Signaling, Target-Based ADME/Tox Assays, pH Detection
Order Info
Shipping Condition: Room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store in freezer -5°C to -30°C.
Product Type 5-CFDA AM
Dye Type Other Label(s) or Dye(s)
Quantity 5 mg
Reagent Type CFDA & Related Compounds
Shipping Condition Room Temperature
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato