Learn More
Invitrogen™ OPP (O-propargyl-puromycin)
Description
OPP (O-propargyl-puromycin) is an alkyne analog of puromycin that is efficiently incorporated into newly translated proteins in complete methionine-containing media. When used with Click-iT® Plus OPP Alexa Fluor® Protein Synthesis assays or Alexa Fluor® Picolyl Azide toolkits, OPP provides a fast, sensitive, and non-radioactive method for the detection of protein synthesis using fluorescence microscopy, high-content imaging, or flow cytometry.
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store in freezer -5°C to -30°C and desiccate. |
| For Use With (Application) | Fluorescence Microscopy, High-content Imaging, Flow Cytometry |
| Product Type | OPP |
| Product Line | OPP (O-propargyl-puromycin) |
| Quantity | 5 mg |
| Reagent Type | Nascent Protein Labeling Reagent |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?