Learn More
Monkeypox Virus A29L Antibody (0032) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-18272JF525
Product Code. 30161857
  • € 561.00 / 0.10mL
Description
Monkeypox Virus A29L Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A29L in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot,ELISA Capture (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Monkeypox Virus A29L
Monoclonal
Janelia Fluor 525
Mouse
Protein A purified
RUO
Virus
Purified
ELISA, Western Blot, ELISA Capture (Matched Antibody Pair)
0032
50mM Sodium Borate
Recombinant Monkeypox Virus A29L Protein
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG1
SDS
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt