Learn More
Monkeypox Virus E8L Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200102589 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30231638 100 μL 100µL
30226532 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30231638 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP333396100ul
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Monoclonal Antibody
Monkeypox Virus E8L Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus E8L in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen Monkeypox Virus E8L
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:2000 - 1:6000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulation PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-275 of E8L. (NP_536532.1).,, Sequence:, MPQQLSPINIETKKAISDTRLKTLDIHYNESKPTTIQNTGKLVRINFKGGYISGGFLPNEYVLSTIHIYWGKEDDYGSNHLIDVYKYSGEINLVHWNKKKYSSYEEAKKHDDGIIIIAIFLQVSDHKNVYFQKIVNQLDSIRSANMSAPFDSVFYLDNLLPSTLDYFTYLGTTINHSADAAWIIFPTPINIHSDQLSKFRTLLSSSNHEGKPHYITENYRNPYKLNDDTQVYYSGEIIRAATTSPVRENYFMKWLSDLREACFSYYQKYIEGNKT
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Target Species Virus
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.