Få mere at vide
mono-n-Decyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Produktkode 30328267
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek
0.05g
0.1g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Produktkode 30328267
missing translation for 'mfr': CDN CDND75890.1G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Monodecyl Phthalate-d4
CAS 2732762-53-5
Molecular Formula C18 D4 H22 O4
Quantity 0.1 g
Synonym Monodecyl Phthalate-d4, 1-Decyl 1,2-benzenedicarboxylate-3,4,5,6-d4, Phthalic-d4 acid monodecyl ester, 2-(Decyloxycarbonyl)benzoic-3,4,5,6-d4 acid, Decyl hydrogen phthalate, Decyl phthalate-d4, Capryl phthalate-d4, Monodecyl Phthalate-3,4,5,6-D4, mono-n-Decyl Phthalate-3,4,5,6-d4
InChI Formula InChI=1 S/C18H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-14-22-18(21)16-13-10-9-12-15(16)17(19)20/h9-10,12-13 H,2-8,11,14H2,1H3,(H,19,20)/i9D,10 D,12 D,13 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCCCC)c(C(=O)O)c1[2 H]
IUPAC Name 2-decoxycarbonyl-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 310.4213
Formula Weight 310.2082 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.