missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Monoglyceride Lipase Antibody (OTI2B11), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-72759MFV450
This item is not returnable.
View return policy
Description
Monoglyceride Lipase Monoclonal antibody specifically detects Monoglyceride Lipase in Human, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifications
| Monoglyceride Lipase | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Monkey | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| OTI2B11 | |
| Flow Cytometry | |
| HU-K5EC 3.1.1.23, Lysophospholipase homolog, Lysophospholipase-like, MAGL, MGLHUK5, Monoacylglycerol lipase, monoglyceride lipase | |
| Full length human recombinant protein of human MGLL (NP_009214) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 11343 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering