missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABCA1, Mouse, Clone: AB1.G6, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of ABCA1.
Brand: Abnova MAB8291.100ug
This item is not returnable.
Consulta la politica di reso
Specifica
| ABCA1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| AB1.G6 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of ABCA1. | |
| In PBS, pH 7.4 (0.05% sodium azide) | |
| A synthetic peptide corresponding to amino acids 1800-2260 of ABCA1. | |
| RUO | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto