Learn More
Adiponectin, Mouse, Clone: Adn214, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against native adiponectin.
Brand:  Abnova MAB8467.1mg
Product Code. 16087386
  • € 749.00 / 1mg
Specifications
Adiponectin
Monoclonal
Unconjugated
The optimal working dilution should be determined by the end user.
Mouse
1 mg
Primary
Human
Liquid
ELISA
Adn214
Mouse monoclonal antibody raised against native adiponectin.
In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide)
Native purified adiponectin from human serum.
RUO
Recommended pairs for low molecular weight adiponectin immunodetection in sandwich immunoassay (capture-detection) : Adn214-Adn27.
Store at 4°C.
IgG1
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado