missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adiponectin, Mouse, Clone: Adn94, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against native adiponectin.
Marke: Abnova MAB8464.1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| Adiponectin | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| 1 mg | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| ELISA | |
| Adn94 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against native adiponectin. | |
| In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide) | |
| Native purified adiponectin from human serum. | |
| RUO | |
| Recommended pairs for total adiponectin immunodetection in sandwich immunoassay (capture-detection) : Adn63-Adn94, Adn97-Adn94. | |
| Store at 4°C. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur