missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C20orf30, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16108952
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
16108952 50 μL 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16108952 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00029058A01.50uL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse polyclonal antibody raised against a full-length recombinant C20orf30.

Sequence: MMPSRTNLATGIPSSKVKYSRLSSTDDGYIDLQFKKTPPKIPYKAIALATVLFLIGAFLIIIGSLLLSGYISKGGADRAVPVLIIGILVFLPGFYHLRIAYYASKGYRGYSYDDIPDFDD

Especificaciones

Antigen C20orf30
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Description Mouse polyclonal antibody raised against a full-length recombinant C20orf30.
Formulation 50% glycerol
Gene C20orf30
Gene Accession No. BC009768
Gene Alias HSPC274/dJ1116H23.2.1
Gene Symbols C20orf30
Host Species Mouse
Immunogen C20orf30 (AAH09768, 1 a.a. to 120 a.a) full-length recombinant protein with GST tag.
Quantity 50 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 29058
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Antisera
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.