Learn More
EREG, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant EREG.
Brand:  Abnova H00002069-A01.50uL
Product Code. 16177774
  • € 242.00 / 50µL
Description
Epiregulin is a member of the epidermal growth factor family. Epiregulin can function as a ligand of EGFR (epidermal growth factor receptor), as well as a ligand of most members of the ERBB (v-erb-b2 oncogene homolog) family of tyrosine-kinase receptors. [provided by RefSeq
Sequence: STTVIPSCIPGESSDNCTALVQTEDNPRVAQVSITKCSSDMNGYCLHGQCIYLVDMSQNYCRCEVGYTGVRCEHFFLTVHQPLSKE
Specifications
Specifications
EREG
Polyclonal
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant EREG.
EREG
ER
Mouse
50 μL
Primary
Human
Antisera
ELISA, Western Blot
Unconjugated
50% glycerol
NM_001432
EREG
EREG (NP_001423, 32 a.a. to 117 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
RUO
2069
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only