Läs mer
CD14 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 711, Clone: M5E2, BD Optibuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 740773
Produktkod. 15827069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 595.00
    € 577.53 / Each
    Save € 17.47
    2% Off
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
The M5E2 monoclonal antibody specifically binds to CD14, a 53–55 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, the anti-CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells, and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB.
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV711 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Violet family of dyes. This dye is a tandem fluorochrome of BD Horizon BV421 with an Ex Max of 405-nm and an acceptor dye with an Em Max at 711-nm. BD Horizon BV711 can be excited by the violet laser and detected in a filter used to detect Cy™5.5 / Alexa Fluor™ 700-like dyes (eg, 712/20-nm filter). Due to the excitation and emission characteristics of the acceptor dye, there may be moderate spillover into the Alexa Fluor™ 700 and PerCP-Cy5.5 detectors. However, the spillover can be corrected through compensation as with any other dye combination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD14
Monoclonal
0.2mg/mL
LPS receptor; LPS-R; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
IgG2a κ
Flow Cytometry
M5E2
Brilliant Violet 711
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Human CD14 Protein
50 μg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only