Learn More
IgG, Mouse, HRP, Clone: EM-07, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant IgG.
Brand:  Abnova MAB4494.100ug
Product Code. 16016316
  • € 399.00 / 100µg
Specifications
IgG
Monoclonal
0.1 mg/mL
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant IgG.
In PBS (1% BSA, 0.01% thimerosal)
Recombinant Fc fusion protein corresponding to human IgG.
RUO
This antibody reacts with Fc part of human IgG heavy chain and with isolated Fc fragments.
Store in the dark at 4°C. Do not freeze.
Avoid prolonged exposure to light.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG1
ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot
EM-07
HRP
ELISA (0.1-0.5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Mouse
100 μg
Primary
Human
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt