Learn More
Plasma Cell, Mouse, Clone: LIV3G11, Abnova™
Product Code. 16050676
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Unit Size:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16050676 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16050676 Supplier Abnova Supplier No. MAB11268.100ug
Mouse monoclonal antibody raised against Plasma Cell.
Specifications
Antigen Plasma Cell
Applications Immunohistochemistry (PFA fixed)
Classification Monoclonal
Clone LIV3G11
Conjugate Unconjugated
Description Mouse monoclonal antibody raised against Plasma Cell.
Dilution Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:200-1:400) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulation In PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide)
Host Species Mouse
Immunogen Pancreatic cancer related serum mucin isolated from human.
Purification Method Protein G purification
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Form Liquid
Isotype IgG2a
Show More Show Less
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.