missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ptprb, Mouse, Clone: 122.2, Abnova™

Product Code. 16095656
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
16095656 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16095656 Fournisseur Abnova Code fournisseur MAB2429.100uL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse monoclonal antibody raised against native Ptprb.

Spécification

Antigen Ptprb
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 122.2
Conjugate Unconjugated
Description Mouse monoclonal antibody raised against native Ptprb.
Dilution Western Blot (1:1000-1:2500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulation In PBS
Gene Ptprb
Gene Symbols Ptprb
Host Species Mouse
Immunogen Native purified rat Ptprb.
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 314843
Test Specificity Receptor Tyrosine Phosphatase Beta (phosphacan).
Target Species Rat
Content And Storage Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotype IgM
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.