Learn More
RTN3, Mouse, Clone: 10A8, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant RTN3.
Brand:  Abnova MAB10363.100uL
Product Code. 16010146
  • € 505.00 / 100µL
Description
The reticulons are a group of highly conserved genes with preferential expression in neuroendocrine tissues (see, e.g., RTN1; MIM 600865).[supplied by OMIM
Specifications
Specifications
RTN3
Monoclonal
Unconjugated
ELISA (1:10000) Immunohistochemistry (1:200-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
RTN3
RTN3
Recombinant protein corresponding to human RTN3.
RUO
10313
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG2a
ELISA, Immunohistochemistry
10A8
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant RTN3.
In ascites (0.03% sodium azide)
ASYIP/HAP/NSPL2/NSPLII/RTN3-A1
Mouse
100 μL
Primary
Human
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato