Learn More
R&D Systems™ Mouse HAT (NP_663536.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Gene | Airway Trypsin-like Protease/HAT/TMPRSS11D |
| Accession Number | NP_663536.1 |
| Concentration | 10 μg (at 0.2 μg/μL) |
| Formulation | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 1267 bp |
| Gene ID (Entrez) | 9407 |
| Gene Alias | airway trypsin like protease, Airway trypsin-like protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, HAT, MGC150587, MGC150588, TMPRSS11D, transmembrane protease serine 11 D, transmembrane protease, serine 11 D |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Mouse |
| Quantity | 10 μg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?