Learn More
Mouse Lipin 3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  R&D Systems AF4064
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 18099161
  • € 436.00 / 100µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Lipin 3 Polyclonal specifically detects Lipin 3 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Lipin 3
Polyclonal
Unconjugated
Q99PI4
LPIN3
E. coli-derived recombinant mouse Lipin 3 Thr428-Arg529 Accession # Q99PI4
100 μg
Primary
Detects mouse Lipin 3 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, approximately 50% cross-reactivity with recombinant human (rh) Lipin 3 is observed and less than 5% cross-reactivity with rhLipin 1 and rhLipin 2 is observed.
Mouse
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
dJ450M14.2, dJ450M14.3, dJ620E11.2, EC 3.1.3.4, lipin 3, lipin 3-like, lipin-3, Lipin-3-like, LIPN3L, LPIN3, phosphatidate phosphatase LPIN3, SMP2
Goat
Affinity Purified
RUO
64900
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only