Learn More
Mouse Netrin-G2a Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB2744-SP
Artikelnummer. 18755569
  • € 188.00 / 25µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Netrin-G2a Monoclonal specifically detects Netrin-G2a in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Netrin-G2a
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL
NP_598007
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
84628
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2a
Western Blot
349719
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Ntng2
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Netrin-G2a Asp18-Arg504 Accession # NP_598007
25 μg
Primary
Detects mouse Netrin-G2a in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) Netrin-1, rmNetrin-4, rmNetrin-G1a, recombinant chicken (rch) Netrin-1, or rchNetrin-2 is observed.
Mouse
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only