Learn More
Mouse NKG2A/CD159a Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems FAB68671T-100UG
Product Code. 18751628
  • € 489.00 / 100µg
Description
NKG2A/CD159a/KLRC1 Monoclonal specifically detects NKG2A/CD159a/KLRC1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NKG2A/CD159a/KLRC1
Monoclonal
Alexa Fluor 594
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
CD159 antigen-like family member A, CD159a, CD159a antigen, C-lectin type II protein, killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 1, Klrc1, MGC13374, natural killer cell lectin, natural killer group protein 2, NK cell receptor A, NKG2, NKG2-1/B activating NK receptor, NKG2-A, NKG2-A/B type II integral membrane protein, NKG2-A/B-activating NK receptor, NKG2-A/NKG2-B type II integral membrane protein, NKG2AMGC59791, NKG2-B
Synthtic peptide containing mouse NKG2A/CD159a, Accession # Q9Z202
100 μg
3821
Mouse
Supernatant
Flow Cytometry
2097C
Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells
Q9Z202
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Primary
Detects mouse NKG2A/CD159a in direct ELISAs. In Flow Cytometry, no cross-reactivity with mouse NKG2C/CD159c is observed.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
IgG
Documents
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt