Learn More
Mouse NKG2C/CD159c Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  R&D Systems MAB1382-SP
162.35 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18737468
  • € 209.00 / 25µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
NKG2C/CD159c/KLRC2 Monoclonal specifically detects NKG2C/CD159c/KLRC2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NKG2C/CD159c/KLRC2
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
CD159 antigen-like family member C, CD159c, CD159c antigen, killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 2, KLRC2, MGC138244, NK cell receptor C, NKG2-C, NKG2-C type II integral membrane protein, NKG2CNKG2-C-activating NK receptor
Mouse NKG2C/CD159c synthetic peptide Accession # NP_034783
25 μg
3822
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG
Flow Cytometry, CyTOF
2098A
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
NP_034783
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Primary
Detects mouse NKG2C/CD159c in direct ELISAs. In Flow Cytometry, no cross-reactivity with mouse NKG2A/CD159a is observed.
Mouse
Supernatant
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt