Learn More
Mouse T-bet/TBX21 Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody
€ 247.00 - € 561.00
Specifications
Antigen T-bet/TBX21
Clone 1087415
Dilution Western Blot 2 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30279867
View Documents Promotion Details
R&D Systems
MAB11627-SP
25 μg
€ 247.00
25µg
View alternative products
Save Up to 
»
30279868
View Documents
R&D Systems
MAB11627-100
100 μg
€ 561.00
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
T-bet/TBX21 Monoclonal antibody specifically detects T-bet/TBX21 in Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry
Specifications
Specifications
T-bet/TBX21
Western Blot 2 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Tbet, T-bet, TBETT-PET, TBLYM, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, TBX21, T-PET, Transcription factor TBLYM
Synthetic Peptide, Accession # Q9JKD8
Primary
Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
1087415
Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rat
Mouse
Q9JKD8
30009
IgG2b
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt