Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Mouse TGF-beta 3 (NP_033394.2) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gene | TGF-beta 3 |
| Accession Number | NP_033394.2 |
| Gene ID (Entrez) | 7043 |
| Gene Alias | ARVD, FLJ16571, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 10 μg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?