Learn More
R&D Systems™ Mouse Tie-2 Quantikine ELISA Kit
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 x 96-well Plate
missing translation for 'unitSize'
1 set
Descripción
The Mouse Tie-2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse Tie-2 in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul), heparin plasma (25 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Assay Range | 125.00 - 8000pg/mL |
| Assay Sensitivity | 40.2pg/mL |
| Conjugate | HRP |
| Sample Type | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Homogenates |
| Specificity | Natural and Recombinant Mouse Tie-2 |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 21687 |
| Quantity | 1 x 96-well Plate |
| Sample Volume | Cell Culture Supernates (50uL),Tissue Homogenates (50uL),Serum (25uL),EDTA Plasma (25uL),Heparin Plasma (25uL) |
| Storage Requirements | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido